Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben sind korrosionsbeständig sowie beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel.
Marke: Quickfit FR50/2S
70.83 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung und Beständigkeit bei plötzlichem Temperaturwechsel
- Mit Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
- Bestehend aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Umfassendes Sortiment von 45 Kolben mit 5 bis 10000 ml
- Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797
Spezifikation
Durchmesser des Körpers und Dicke der Wand entsprechen den relevanten Anforderungen von ISO 1773 und ISO 4797 | |
Borosilikatglas | |
Kurz | |
Rund |
50 ml | |
90 mm | |
19/26 |