Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Professionelle Dunkelfeld Beleuchtung
- Øi = 66 mm
- Arbeitsabstand 5 - 15 mm
- Extreme homogene und schattenfreie Beleuchtung
- Robusten Metalgehäuse
- Gut-gestalteten Kühlkörper für maximale Helligkeit von 130 kLux und einer Lebensdauer von 50 000 Std
- Das VisiLED Dunkelfeld Ringlicht S40-10 D bietet die Möglichkeit einer realen Dunkelfeldbeleuchtung.
- Zusätzlich kann es Kombiniert werden mit allen Hellfeld Ringlichtern indem ein Hellfeld-Dunkelfeld Adapterset benutzt wird.
- Zur Verwendung mit den Controllern der VisiLED Produktreihe
- Dünnes ergonomisches Design
- Segmentierbar
- Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
Spezifikation
LED-Ringlicht | |
Intensive Darkfield S 40-10 D | |
Außen-Ø = 118 mm, Innen-Ø = 66 mm | |
5 bis 15 mm | |
VisiLED Controller MC750, MC1100 oder MC1500 | |
14 mm | |
5 to 15 mm |
LED-Beleuchtung | |
4.6 in. | |
66 mm | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
0,6 in. | |
130 klx (WD 10 mm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series > VisiLED Ring Light; Type: Darkfield LED Ring Light; Lux: 130 klx (WD 10 mm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur