Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 und TG-624SilMS GC-Säulen
Optimale Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mit der GC-Säule mittlerer Polarität mit geringem Säulenbluten und hoher thermischer Stabilität.
Marke:  Thermo Scientific™ 26085-4080
1257.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10753307
  • 1264.03 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
240 °C
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-624
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, GC/MS für flüchtige organische Verbindungen, GC/MS für Alkohole, GC/MS für Oxygenate
60 m
Dicke 3 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 60 m
0,53 mm
TraceGOLD
G43
3 μm
Mittelpolar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 und TG-624SilMS GC-Säulen > 3 μm Schichtdicke; 0,53 mm ID; 60 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.