Learn More
Quickfit™ Glattes Aufschlussröhrchen
Für den Einsatz mit Blockthermostaten
134.00 CHF - 197.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 300 mm |
Produkttyp | Verdauröhrchen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10459160
|
Quickfit
TT100/26 |
Kapazität: 100 ml | 26 mm |
134.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12425436
|
Quickfit
TT250/42 |
Kapazität: 250 ml | 42 mm |
197.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mit glattem Perlenhals
- Aus Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
300 mm | |
Verdauröhrchen |