Learn More
Quickfit™ Glattes Aufschlussröhrchen
Für den Einsatz mit Blockthermostaten
Marke: Quickfit TT250/42
141.98 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit glattem Perlenhals
- Aus Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
Spezifikation
Kapazität: 250 ml | |
42 mm | |
Verdauröhrchen |
Borosilikatglas (3.3) | |
300 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Glattes Aufschlussröhrchen > Außendurchmesser: 42 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur