Learn More
Giese™ Mörser mit Stößel aus Achat
Mit diesem Mörser und Stößel aus Achat können Sie feste Chemikalien zerkleinern und Feststoffe in kleinere Stücke zerdrücken. Der Giese™ Achat-Mörser mit Stößel hat eine glatte, dichte und harte Oberfläche.
Marke:  Giese™ 600M050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11705146
  • 290.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Polierte Achatkonstruktion
  • Zum Mahlen und Zerkleinern
  • Langlebig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
10mL
Mörser und Stiel
Agate
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Giese™ Mörser mit Stößel aus Achat > 10 ml, Blau