Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kartuschen
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE-Kassetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60107-404
269.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10117524
  • 285.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kassetten, gepackt mit einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quartären Aminverbindungen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Hypersep Retain SPE-Kartuschen kommen häufig in der Forensik und der klinischen Analyse von THC und dessen Metaboliten zum Einsatz. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck, positivem Druck und Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 ml
200 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
50er-Packung
Bettgewicht 200 mg; Säulenvolumen 3 ml
Retention von sauren Analyten
30 bis 50 μm
HyperSep Quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB
3 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kartuschen > Bettgewicht 200 mg; Säulenvolumen 3 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.