Learn More
Quickfit™ Soxhlet-Extraktor aus Borosilikatglas, große Kapazität
Leistungsstarke Extraktoren. Mit flachen Flanschverbindungen zur Einführung großer Proben
Marke: Quickfit EX5/105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht BS 2071
- Leistungsstarke Extraktoren.
- Mit flachen Flanschverbindungen zur Einführung großer Proben
- Zur Verwendung mit flachem Flanschdeckel und Halteclip, separat erhältlich
Spezifikation
Flach-Flanschdeckel und Halteklammer | |
2.000 ml | |
34/35 | |
535 mm |
Soxhlet-Extraktor | |
Pyrex Borosilikatglas | |
BS 2071 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Soxhlet-Extraktor aus Borosilikatglas, große Kapazität > Fassungsvermögen:2000mL; Länge:535 mm; Flanschgröße:100mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur