Learn More
Quickfit™ Soxhlet-Extraktor aus Borosilikatglas, große Kapazität
Mit flachen Flanschverbindungen zur Einführung großer Proben
Marke: Quickfit EX5/75
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
With flat flange joints to permit introduction of large samples
- Entspricht BS 2071
- Leistungsstarke Extraktoren.
- Mit flachen Flanschverbindungen zur Einführung großer Proben
- Zur Verwendung mit flachem Flanschdeckel und Halteclip, separat erhältlich
Spezifikation
Flach-Flanschdeckel und Halteklammer | |
600 mL | |
34/35 | |
370 mm |
Soxhlet-Extraktor | |
Pyrex Borosilikatglas | |
BS 2071 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Soxhlet-Extraktor aus Borosilikatglas, große Kapazität > Fassungsvermögen:600mL; Länge:370 mm; Flanschgröße:75mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur