Learn More
QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas enthält präzise geschliffene Flachflansch-Verbindungen. Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße. Jeder Deckel mit einem oder mehreren Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
139.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Weithalskolben
Enthält Buchsen für die Verwendung mit anderen Quickfit™-Komponenten
Produkttyp Flanschdeckel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Beschreibung Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11362025
Unterlagen ansehen
Quickfit
MAF2/52
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 15° Seitliche Buchse:34/35, vertikale Mittelbuchse:19/26 100 mm
181.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11342025
Unterlagen ansehen
Quickfit
MAF2/2
0°, 10° und 2 x 5° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:19/26 100 mm
176.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11352025
Unterlagen ansehen
Quickfit
MAF2/32
0°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 5° Seitliche Buchse:24/29, vertikale Mittelbuchse:19/26 100 mm
150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11372025
Unterlagen ansehen
Quickfit
MAF3/52
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 15° Seitliche Buchse:34/35, vertikale Mittelbuchse:24/29 100 mm
188.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11301875
Unterlagen ansehen
Quickfit
DA4/100
Vertikale Mittelbuchse:29/32 100 mm
156.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10714537
Unterlagen ansehen
Quickfit
MAF4/41
0°, 5°, 10°, Seitliche Buchse:14/23, 15° Seitliche Buchse:29/32, vertikale mittlere Buchse:29/32 100 mm
187.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11311875
Unterlagen ansehen
Quickfit
DA5/100
Vertikale Mittelbuchse:34/35 100 mm
139.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10064184
Unterlagen ansehen
Quickfit
MAF1/75
0° -Seitenhülse:14/23;, 5°, 10°, 15° -Seitenhülsen:19/26, vertikale Mittelhülse:19/26 75 mm
183.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11321875
Unterlagen ansehen
Quickfit
DA5/75
Vertikale Mittelbuchse:34/35 75 mm
152.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15557920
Unterlagen ansehen
Quickfit
MAF2/41
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:14/23, 15° Seitliche Buchse:29/32, vertikale mittlere Buchse:19/26 100 mm
1075.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15567920
Unterlagen ansehen
Quickfit
MAF5/2
0°, 2 x 10° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:34/35 100 mm
1080.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas bestehen aus präzisionsgeschliffenen Flachflansch-Verbindungen.Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße.Jeder Deckel besitzt eine oder mehrere Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
  • Mit präzisionsgeschliffenen Flachflanschverbindungen
  • Passt zu Quickfit™-Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäßen
  • Jeder Deckel mit einem oder mehreren Sockeln zur Aufnahme anderer Quickfit™-Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Weithalskolben
Buchsen für die Verwendung mit anderen Quickfit™-Komponenten
Flanschdeckel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas