Learn More
QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas enthält präzise geschliffene Flachflansch-Verbindungen. Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße. Jeder Deckel mit einem oder mehreren Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
Marke: Quickfit
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas bestehen aus präzisionsgeschliffenen Flachflansch-Verbindungen.Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße.Jeder Deckel besitzt eine oder mehrere Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
- Mit präzisionsgeschliffenen Flachflanschverbindungen
- Passt zu Quickfit™-Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäßen
- Jeder Deckel mit einem oder mehreren Sockeln zur Aufnahme anderer Quickfit™-Komponenten
Spezifikation
0° -Seitenhülse:14/23;, 5°, 10°, 15° -Seitenhülsen:19/26, vertikale Mittelhülse:19/26 | |
Weithalskolben | |
Flanschdeckel |
Borosilikatglas | |
Buchsen für die Verwendung mit anderen Quickfit™-Komponenten | |
75 mm |