Learn More
QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas enthält präzise geschliffene Flachflansch-Verbindungen. Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße. Jeder Deckel mit einem oder mehreren Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
Marke:  Quickfit MAF2/2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11342025
  • 176.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas bestehen aus präzisionsgeschliffenen Flachflansch-Verbindungen.Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße.Jeder Deckel besitzt eine oder mehrere Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
  • Mit präzisionsgeschliffenen Flachflanschverbindungen
  • Passt zu Quickfit™-Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäßen
  • Jeder Deckel mit einem oder mehreren Sockeln zur Aufnahme anderer Quickfit™-Komponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0°, 10° und 2 x 5° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:19/26
Weithalskolben
Flanschdeckel
Borosilikatglas
Buchsen für die Verwendung mit anderen Quickfit™-Komponenten
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas > Flanschöffnung:100 mm; vertikale Mittelhülse:19/26; seitliche Hülsen:19/26 bei 0 Grad, 2 x 19/26 bei 5 Grad, 19/26 bei 10 Grad