Learn More
Quickfit™ Waschflasche nach Drechsel aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Quickfit™ Waschflaschen nach Drechsel aus Borosilikatglas stellen eine kostengünstige Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen dar. Die robuste, langlebige Konstruktion schützt vor versehentlichem Bruch.
40.25 CHF - 52.30 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Dreschel-Gaswaschflasche |
Standard-Konusverbindung | 24/29 |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11382055
|
Quickfit
MF29/3/125 |
125 ml | 163 mm | Flachboden: 102 mm |
40.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10676655
|
Quickfit
MF29/3/250 |
250 ml | 200 mm | Flachboden: 102 mm |
45.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11392055
|
Quickfit
MF29/3/500 |
500 ml | 252 mm | Flachboden: 125 mm |
52.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung. QuickFit™ Waschflaschen nach Dreschel aus Borosilikatglas bieten eine kostengünstige Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Die robuste, langlebige Konstruktion schützt vor versehentlichem Bruch.
- Zum Gebrauch mit Quickfit™ Flaschenköpfen
- Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
- Robuste Konstruktion
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Dreschel-Gaswaschflasche | |
24/29 | |
1/Packung |