Learn More
Quickfit™ Waschflasche nach Drechsel aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Quickfit™ Waschflaschen nach Drechsel aus Borosilikatglas stellen eine kostengünstige Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen dar. Die robuste, langlebige Konstruktion schützt vor versehentlichem Bruch.
Marke: Quickfit MF29/3/125
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung. QuickFit™ Waschflaschen nach Dreschel aus Borosilikatglas bieten eine kostengünstige Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Die robuste, langlebige Konstruktion schützt vor versehentlichem Bruch.
- Zum Gebrauch mit Quickfit™ Flaschenköpfen
- Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
- Robuste Konstruktion
Spezifikation
125 ml | |
Dreschel-Gaswaschflasche | |
Flachboden: 102 mm | |
1/Packung |
Borosilikatglas | |
24/29 | |
163 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
56Stunden
22Minuten
40Sekunden
9Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%