Learn More
Quickfit™ zylindrisches Kulturgefäß aus Borosilikatglas
Hergestellt aus temperaturbeständigem Borosilikatglas. Das zylindrische Quickfit™ Borosilikat-Kulturgefäß aus Glas eignet sich ideal für Fermentations- und Kulturarbeiten. Autoklavierbar mit präzisionsgeschliffenem Flachflansch-Gelenk. Zur Verwendung mit Quickfit™ Flachflanschdeckeln und Halteklammern.
140.00 CHF - 3250.00 CHF
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
11371995
|
Quickfit
FV1L |
105 mm | 1000 ml | 160 mm |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11391995
|
Quickfit
FV2L |
133 mm | 2000 ml | 225 mm |
179.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11312005
|
Quickfit
FV5L |
181 mm | 5000 ml | 290 mm |
260.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15507910
|
Quickfit
FV10L |
227 mm | 10.000 ml | 375 mm |
2085.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15517910
|
Quickfit
FV20L |
288 mm | 20.000 ml | 465 mm |
3250.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15527910
|
Quickfit
FV500 |
80 mm | 500 ml | 130 mm |
826.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Aus temperaturbeständigem BorosilikatglasQuickfitTM zylindrisches Kulturgefäß aus Borosilikatglas eignet sich ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten.Mit präzisionsgeschliffener Flach-FlanschverbindungZur Verwendung mit QuickfitTM Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
- Ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten
- Aus temperaturbeständigem Borosilikatglas
- Autoklavierbar
- Mit präzisionsgeschliffenem Flachflansch-Gelenk
- Für die Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
Spezifikation
Flach | |
Borosilikatglas | |
Je 1 |