Learn More
Quickfit™ zylindrisches Kulturgefäß aus Borosilikatglas
Hergestellt aus temperaturbeständigem Borosilikatglas. Das zylindrische Quickfit™ Borosilikat-Kulturgefäß aus Glas eignet sich ideal für Fermentations- und Kulturarbeiten. Autoklavierbar mit präzisionsgeschliffenem Flachflansch-Gelenk. Zur Verwendung mit Quickfit™ Flachflanschdeckeln und Halteklammern.
Marke:  Quickfit FV1L
129.20 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11371995
  • 136.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus temperaturbeständigem BorosilikatglasQuickfitTM zylindrisches Kulturgefäß aus Borosilikatglas eignet sich ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten.Mit präzisionsgeschliffener Flach-FlanschverbindungZur Verwendung mit QuickfitTM Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
  • Ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten
  • Aus temperaturbeständigem Borosilikatglas
  • Autoklavierbar
  • Mit präzisionsgeschliffenem Flachflansch-Gelenk
  • Für die Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
1000 ml
Zellkulturbehandelt
Je 1
105 mm
Flach
Borosilikatglas
Kulturgefäß
160 mm