Learn More
Quickfit™ zylindrisches Kulturgefäß aus Borosilikatglas
Hergestellt aus temperaturbeständigem Borosilikatglas. Das zylindrische Quickfit™ Borosilikat-Kulturgefäß aus Glas eignet sich ideal für Fermentations- und Kulturarbeiten. Autoklavierbar mit präzisionsgeschliffenem Flachflansch-Gelenk. Zur Verwendung mit Quickfit™ Flachflanschdeckeln und Halteklammern.
Marke: Quickfit FV2L
165.30 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus temperaturbeständigem BorosilikatglasQuickfitTM zylindrisches Kulturgefäß aus Borosilikatglas eignet sich ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten.Mit präzisionsgeschliffener Flach-FlanschverbindungZur Verwendung mit QuickfitTM Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
- Ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten
- Aus temperaturbeständigem Borosilikatglas
- Autoklavierbar
- Mit präzisionsgeschliffenem Flachflansch-Gelenk
- Für die Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
Spezifikation
Autoklavierbar | |
2000 ml | |
Zellkulturbehandelt | |
Je 1 | |
133 mm |
Flach | |
Borosilikatglas | |
Kulturgefäß | |
225 mm |