Learn More
Thermo Scientific™ QuickBag™ Trypton-Soja-Bouillon (TSB)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l oder 4.5 l-Medienbeuteln: Verbinden Sie einfach die Segmente und rekonstituieren Sie in zwei Minuten.
Marke:  Thermo Scientific™ DQ0129B
67.69 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15765483
  • 71.25 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
Fertigformate
2 x 4,5 l
QuickBag Tryptone Soya Broth (TSB)
Trockennährmedien
Videos
  • Thermo Scientific - QuickBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:53
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:53
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific QuickBag enrichment media
  • Thermo Scientific - QuickBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:53
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:53
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific QuickBag enrichment media
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer9202400041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberDQ0129B
Chargennummer9202300553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog NumberDQ0129B
Chargennummer9202300361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog NumberDQ0129B
Chargennummer9202300369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog NumberDQ0129B
Chargennummer9202300353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog NumberDQ0129B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ QuickBag™ Trypton-Soja-Bouillon (TSB) >