Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages
Messen Sie Fluoreszenz gleichzeitig und reduzieren Sie die Variabilität von Assays mit den Qubit Flex NGS und Flex Quantifizierungs-Starterkits, die mit dem Qubit Flex Fluorometer eine hochgradig genaue Quantifizierung von DNA, RNA, microRNA und Proteinen ermöglichen.
7630.00 CHF - 7900.00 CHF
Spezifikation
Excitation Wavelength | Blaue LED (max. 460 bis 480 nm), rote LED (max. 620 bis 640 nm) |
---|---|
Produktlinie | Qubit™ |
Menge | 1 kit |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16488283
|
Invitrogen™
Q45893 |
MS Starterkit |
7750.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16498283
|
Invitrogen™
Q45894 |
Starterkit für Quantifizierung |
7630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18795525
|
Invitrogen™
Q32894 |
Endotoxin Detection Starter Kit |
7900.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Mit den Qubit Flex Starterpaketen, die das Qubit Flex-Fluorometer mit verschiedenen Assaykits zur Quantifizierung von Nukleinsäuren oder Proteinen kombinieren, erzielen Sie präzise und zuverlässige Ergebnisse. Qubit-Reagenzien binden selektiv an DNA, RNA oder Protein und senden nur dann ein Fluoreszenzsignal, wenn sie an das Ziel gebunden sind. Dadurch werden die Auswirkungen von Kontaminanten auf das Ergebnis minimiert und präzise Messwerte für empfindliche Proben sichergestellt.
Qubit Flex Quantifizierungsstarterkit (Kat.- Nr. Q45894) umfasst:• Qubit Flex Fluorometer (Bestellnr. Nr. Q33326)
• Qubit Flex Assay-Röhrchenstreifen, 125 Streifen (Kat.- Nr. Q33252)
• Qubit 1X dsDNA HS Assaykit, 100 Assays (Kat.- Nr. Q33230)
• Qubit 1X dsDNA BR Assaykit, 100 Assays (Kat.- Q32850)
• Qubit RNA HS Assaykit, 100 Assays (Kat.- Q32852)
• Qubit RNA BR Assaykit (100 Assays) (Bestell-Nr. Q10210)
• Qubit Protein Assaykit (100 Assays) (Bestell-Nr. Nr. Q33211)
• Qubit Flex Systemverifizierungs-Assaykit (Bestell-Nr. Nr. Q33254)
• Qubit Flex-Reservoirs (100 Reservoirs) (Kat.- Nr. Q33253)
• WLAN-Dongle (Bestellnr. A26774)
• Das digitale Qubit Flex SmartStart Lernerlebnis – beinhaltet interaktive visuelle Vorführungen zur Installation, Bedienung und Wartung Ihres Geräts
• Drei Jahre erweiterte Garantie – Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, senden wir Ihnen einen werkseitig zertifizierten generalüberholten Ersatz
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starterkit (Kat.- Nr. Q45893) umfasst:
• Qubit Flex Fluorometer (Bestellnr. Nr. Q33326)
• Qubit Flex Assayröhrchenstreifen (125 Streifen) (Kat.- Nr. Q33252)
• Qubit 1X dsDNA HS Assaykit, 500 Assays (Kat.- Nr. Q33231)
• Qubit Flex Assay-Reservoirs, 100 Reservoirs (Kat.- Nr. Q33253)
• WLAN-Dongle (Bestellnr. A26774)
• Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—beinhaltet interaktive visuelle Vorführungen zur Installation, Bedienung und Wartung Ihres Geräts
• Drei Jahre erweiterte Garantie — Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, senden wir Ihnen einen werkseitig zertifizierten, generalüberholten Ersatz
Spezifikation
Blaue LED (max. 460 bis 480 nm), rote LED (max. 620 bis 640 nm) | |
Qubit™ | |
1 kit |