Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages
Messen Sie Fluoreszenz gleichzeitig und reduzieren Sie die Variabilität von Assays mit den Qubit Flex NGS und Flex Quantifizierungs-Starterkits, die mit dem Qubit Flex Fluorometer eine hochgradig genaue Quantifizierung von DNA, RNA, microRNA und Proteinen ermöglichen.
Marke:  Invitrogen™ Q45893
6455.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16488283
  • 7970.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Mit den Qubit Flex Starterpaketen, die das Qubit Flex-Fluorometer mit verschiedenen Assaykits zur Quantifizierung von Nukleinsäuren oder Proteinen kombinieren, erzielen Sie präzise und zuverlässige Ergebnisse. Qubit-Reagenzien binden selektiv an DNA, RNA oder Protein und senden nur dann ein Fluoreszenzsignal, wenn sie an das Ziel gebunden sind. Dadurch werden die Auswirkungen von Kontaminanten auf das Ergebnis minimiert und präzise Messwerte für empfindliche Proben sichergestellt.
Qubit Flex Quantifizierungsstarterkit (Kat.- Nr. Q45894) umfasst:
• Qubit Flex Fluorometer (Kat.- Nr. Q33326)
• Qubit Flex Assay-Röhrchenstreifen, 125 Streifen (Kat.- Nr. Q33252)
• Qubit 1x dsDNA HS Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Nr. Q33230)
• Qubit RNA HS Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Q32852)
• Qubit RNA BR Assay-Kit (100 Assays) (Kat.- Q10210)
• Qubit Protein Assay-Kit (100 Assays) (Kat.- Nr. Q33211)
• Qubit Flex Systemverifizierungs-Assay-Kit (Kat.- Nr. Q33254)
• Qubit Flex Reservoirs (100 Reservoirs) (Kat.- Nr. Q33253)
• WLAN-Dongle (Kat.- A26774)
• Das digitale Qubit Flex SmartStart Lernerlebnis – beinhaltet interaktive visuelle Vorführungen zur Installation, Bedienung und Wartung Ihres Geräts
• Drei Jahre erweiterte Garantie – Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, senden wir Ihnen ein werkseitig zertifiziertes, generalüberholtes Ersatzgerät zu
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starterkit (Kat.- Nr. Q45893) umfasst:
• Qubit Flex Fluorometer (Kat.- Nr. Q33326)
• Qubit Flex Assay-Röhrchenstreifen (125 Streifen) (Kat.- Nr. Q33252)
• Qubit 1x dsDNA HS Assay-Kit, 500 Assays (Kat.- Nr. Q33231)
• Qubit Flex Assay-Reservoirs, 100 Reservoirs (Kat.- Nr. Q33253)
• WLAN-Dongle (Kat.- A26774)
• Digitales Qubit Flex SmartStart Lernerlebnis—beinhaltet interaktive visuelle Vorführungen zur Installation, Bedienung und Wartung Ihres Geräts
• Drei Jahre erweiterte Garantie — Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, senden wir Ihnen ein werkseitig zertifiziertes, generalüberholtes Ersatzgerät zu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 20 µl
Blaue LED (max. 460 bis 480 nm), rote LED (max. 620 bis 640 nm)
MS Starterkit
1 kit
Qubit™ Flex Fluorometer, Qubit™ Flex Netzkabel, WLAN-Dongle, Qubit™ 1x dsDNA HS-Assay-Kit, Qubit™ Flex Assay-Röhrchenstreifen
Qubit™
DNA-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung, microRNA-Quantifizierung, Proteinquantifizierung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages > Qubit™ Flex NGS Starter Kit