Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarz-Mikroskopobjektträger
Quarz-Objektträger, die durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel hergestellt werden
54.40 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Dicke (metrisch) | 1 mm |
---|---|
Beschreibung | Hergestellt aus Quarzglas |
Produktcode | Marke | Menge | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15476445
|
Thermo Scientific Chemicals
042295.KG |
1 Stück | 25,4 x 25,4 mm |
54.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15486445
|
Thermo Scientific Chemicals
042295.KJ |
5 Stück | 25,4 x 25,4 mm |
190.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15496445
|
Thermo Scientific Chemicals
042296.KG |
1 Stück | 50,8 x 25,4 mm |
62.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15406455
|
Thermo Scientific Chemicals
042296.KJ |
5 Stück | 50,8 x 25,4 mm |
251.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15416455
|
Thermo Scientific Chemicals
042297.KG |
1 Stück | 76,2 x 25,4 mm |
70.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15426455
|
Thermo Scientific Chemicals
042297.KJ |
5 Stück | 76,2 x 25,4 mm |
284.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Hohe chemische Reinheit, hoher Schmelzpunkt und hohe Korrosionsbeständigkeit
- Extrem hart mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten
- Verfügt über elektrische Isolierungseigenschaften und optische Übertragung von Ultraviolett auf Infrarot
Spezifikation
1 mm | |
Hergestellt aus Quarzglas |