Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarz-Mikroskopobjektträger
Quarz-Objektträger, die durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel hergestellt werden
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 042295.KJ
184.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15486445
  • 190.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Hohe chemische Reinheit, hoher Schmelzpunkt und hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Extrem hart mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten
  • Verfügt über elektrische Isolierungseigenschaften und optische Übertragung von Ultraviolett auf Infrarot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24,4 mm
1 mm
5 Stück
25,4 mm
Hergestellt aus Quarzglas
25,4 x 25,4 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Quarz-Mikroskopobjektträger > 5pc