Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Tac System Erweitertes Garantiepaket
Ergänzt den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative intelligente Funktionen – alles auf einer kompakten Stellfläche.
Marke: Applied Biosystems™ A47655
Beschreibung
- Mit Gesichtserkennung, Sprachbefehlen, Smart Help, Multiplex-Funktion, motorisierten austauschbaren Blöcken, vereinfachten Arbeitsabläufen, intuitiver Software und großer kapazitiver Touchscreen-Oberfläche. Hervorragende Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiendenen Wells und verschiedenen Instrumenten. Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.
- Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
- Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
- Platzsparendes Format und unabhängiger Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt über den Touchscreen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit leicht austauschbaren Blöcken und vier verschiedenen Blocktypen
- Erhöhte Produktivität durch Automatisierungskompatibilität für den 24-Stunden-Betrieb
- Mit unserer cloudbasierten Plattform Connect können Sie jederzeit und überall auf Daten zugreifen, diese analysieren und teilen. Profitieren Sie vom Zugriff auf Echtzeit-Informationen, vom sicheren Datenspeicher und von der gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen online.
- Überwachen Sie Experimente mit der Instrument Connect Überwachungs-App aus der Ferne
- Mit PC- und Mac-Betriebssystemen kompatible Design- und Analysesoftware
- Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Experimente zur Genexpression, genetischen Variation, Genregulation oder Proteinexpression
- Die Connect-Plattform bietet Wissenschaftlern einen sicheren Ort zum Speichern, Analysieren und Freigeben von Daten. Applied Biosystems qPCR Analysemodule innerhalb der Plattform sind browserbasierte Software-Tools, die flexibel, schnell und einfach zu verwenden sind. Diese Softwaretools unterstützen eine Vielzahl von Analysen, einschließlich relativer Quantifizierung, Standardkurve, Schmelzkurvenanalyse (High Resolution Melting, HRM), Genotypisierung und Nachweis- oder Nichtnachweis-Analyse. Kompatibel mit Mac oder PC sowie den meisten Datentypen der Applied Biosystems Geräte.
- Das System wird mit einem Blocktyp geliefert, andere Blocktypen können separat erworben werden. Darüber hinaus ist für dieses System ein Orbitor Mikroplattenumsetzer zur Unterstützung von Arbeitsabläufen mit hohem Durchsatz verfügbar. Für ein kostengünstigeres System, das keine TaqMan Array-Karten oder Automatisierung unterstützt (jedoch zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden kann), siehe unser QuantStudio 6 Pro Echtzeit-PCR-System. Für ultimative Flexibilität ist das QuantStudio 12K Flex Echtzeit-PCR-System geeignet, das auch TaqMan OpenArray-Platten aufnehmen kann.
- Führen Sie Hunderte von Echtzeit-PCR-Reaktionen mühelos mit TaqMan Array 384-Well Mikrofluidik-Karten aus. Und wenn das QuantStudio 7 Pro System in den Orbitor Mikroplattenumsetzer integriert ist (separat erhältlich), maximiert es Ihren Durchsatz.
- Einfache Arbeitsabläufe, zuverlässige Assays und Reagenzien, verschiedene Formate und intuitive Software stehen für eine Reihe von Anwendungen zur Verfügung, einschließlich Genexpression, genetischer Variation und Genregulation.
- Das OptiFlex System verfügt über sechs entkoppelte Anregungs- und Emissionsfilterkanäle mit 21 Filterkombinationen für maximale Multiplexing- und Chemikalien-Flexibilität und sorgt so für eine verbesserte Datengenauigkeit von Well zu Well und von Gerät zu Gerät.
- Erkennen Sie Unterschiede in der Zielmenge, die bei Einzelplex-Reaktionen nur das 1,5-fache betragen, und erhalten Sie 10 Protokolle des linearen dynamischen Bereichs.
Spezifikation
Austauschbar | |
QuantStudio™ | |
Raumtemperatur |
QuantStudio™, ViiA™ 7 System | |
Touchscreen | |
Desktop |