Learn More
Buerkle™ Schürfstecher, V4A, Ø 25mm, Länge 100cm, Vol.180ml .
Der Schaber ist ein spezieller Probenehmer für Pulver und Granulate, die nicht frei fließen. Die Probe wird mit einem Schaber auf das verschließbare Innenrohr übertragen. Mit gleitenden PTFE-Separatoren wird der Innenschlauch in verschiedene Zonen unterteilt. Die Separatoren verhindern außerdem, dass die Probe gemischt wird.
Marke:  Buerkle™ 5351-1000
Artikelnummer. 10011492
  • 1045.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Schaber ist ein spezieller Probenehmer für Pulver und Granulate, die nicht frei fließen. Die Probe wird mit einem Schaber in das verschließbare Innenröhrchen übertragen.
  • Für verbackene Schüttgüter
  • Durch bewegliche PTFE-Trennwände können Zonen variiert werden
  • Aus Edelstahl V4A (1.4404) und PTFE
Spezifikation
Spezifikation
180 mL
100 cm
Name des Produkts
Buerkle™ Schürfstecher, V4A, Ø 25mm, Länge 100cm, Vol.180ml . > Länge: 100 cm Außendurchmesser 2.5 cm; Volumen: 180 ml