Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-Paket
Ermöglicht Real-Time PCR-basierte Anwendungen mit einer aufrüstbaren Blockauswahl. Mit einem vereinfachten Arbeitsablauf, einer intuitiven Software und einer Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet das QuantStudio™ 6 Flex System eine hervorragende Reproduzierbarkeit zu einem erschwinglichen Preis.
Marke:  Applied Biosystems™ A27165
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15741158
  • 149915.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zu einem erschwinglichen Preis erhalten Sie ein leistungsstarkes Instrument mit minimaler Anfangsinvestition
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan™ Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente
  • Das intelligente Design der QuantStudio™ Plattform kombiniert mit Gerätezuverlässigkeit und -genauigkeit von Applied Biosystems™
  • Anwenderfreundliche Software, reaktionsschneller Touchscreen und müheloser Austausch von Blöcken ohne Werkzeug
  • Das QuantStudio™ 6 Flex System ermöglicht den Austausch eines 96 Well-, 96 Well-Fast- oder 384 Well-Blocks
  • Das QuantStudio™ 6 Flex System kann auch zu einem späteren Zeitpunkt auf ein QuantStudio™ 7 Flex-System aufgerüstet werden, wenn sich Ihre Erfordernisse ändern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC (Tower)
96
54,7 cm
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)
4°bis 99,9 °C
96-Well FAST, 6,5 °C/Sek.
Anregung 455 bis 672 nm, Emission 505 bis 723 nm
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
96-Well FAST
0,25 °C
Touchscreen
33,8 cm
52,5 cm
QuantStudio 6 Flex
6,0 °C/Sek. (96-Well FAST)
0,2 ml (96-Well), 0,1 ml (96-Well FAST)
38 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-Paket > PC:Tower-PC, Block:96-Well FAST, Garantie:1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)