Learn More
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff
Aus Borosilikatglas. Verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren. Mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen.
Marke: Quickfit XA64
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schließen Sie mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen geschliffene Glasverbindungen in großer Größe mit kleineren Größen an
- Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
- Große Buchse an der Oberseite und kleiner Konus an der Unterseite
Spezifikation
29/32 | |
Borosilikatglas | |
40/38 |
Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas | |
Erweiterungsadapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff > Cone size: 29/32; Socket size: 40/38
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur