Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Spectral Calibration Plate 2 (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™, and Cy™5 dyes), 384-well
Diese Platte erstellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™ und Cy™5 Farbstoffe auf dem Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-Well-Echtzeit-PCR-System.
Marke: Applied Biosystems™ A26335
Beschreibung
Diese Platte erstellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™ und Cy™5 Farbstoffe auf dem Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-Well-Echtzeit-PCR-System. Es ermöglicht die gleichzeitige Durchführung mehrerer Farbstoffkalibrierungen in einer Platte, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden. Darüber hinaus verbessern die Formulierungen der Farbstoffe in dieser Platte die Ergebnisse durch Multiplexing, indem sie die Fluoreszenzspektren der jeweiligen Sonden in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten genauer darstellen. Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Spezifikation
384-well | |
Cy™5, JUN™, NED, Mustang Purple™, ABY™ | |
Standard | |
Real Time PCR (qPCR) | |
1 Platte | |
Kalibrierstandards |
Store at –20°C ± 5°C. |
|
QuantStudio™ 5 | |
Spektrenkalibrierungsplättchen | |
Trockeneis | |
384-well | |
qPCR |