Learn More
Thermo Scientific™ Bags and Liners for HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300, 200L Liner - Bottom drain, non-irradiated
Verwenden Sie diese Beutel und Auskleidungen aus BPC, die in die Trommeln des Einwegmischers DS 300 passen.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30399.03
Artikelnummer. 17880577
  • 2000.00 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Beutel und Liner, die in die Trommeln des Thermo Scientific™ HyPerforma Einweg-Mischer DS 300 passen.
Hauptmerkmale der HyPerforma Einweg-Mischer DS 300 BPC-Beutel und -Auskleidungen:
  • Alle Standard-Beutel und -Auskleidungen sind so konzipiert, dass sie sofort einsatzfähig sind
  • Erhältlich in vier Volumenoptionen mit 50, 100, 200 und 300 l
  • Geeignet für Mischanwendungen mit offenem und geschlossenem Deckel
  • Mischung aus pulverflüssiger und flüssiger Flüssigkeit
  • Hochwertige CX5-14 und CX3-9 Folie
  • Anpassbar an mehrere vorgelagerte Prozessanwendungen in der Medien- und Puffervorbereitung
Erforderliches Zubehör:
  • HyPerforma Einweg-Mischer DS 300 – Dockingstation
  • HyPerforma Einweg-Mischer DS 300 – Fässer
Empfohlen für:
  • Mischanwendungen aus pulverflüssiger und flüssiger Flüssigkeit in einem Arbeitsgang
  • Mischung mit hohem Durchsatz und Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
Liner - Bodenablass, nicht bestrahlt
Bodenanschluss:0,5 in.
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Nicht bestrahlt
HyPerforma™
200 L
Gehäuse CX3-9
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
200 L
Bodenanschluss:1,27 x 1,91 x 122 cm (0,5 x 0,75 x 304,1 Zoll) Polycarbonat-Schnellverbindung 12,7 mm (0,5 Zoll) Einsatz (MPX) und Kappe
Laufradhülse mit Schnellverbindung: C-Flex™ Schläuche
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Bags and Liners for HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300, 200L Liner - Bottom drain, non-irradiated > 200 L