Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Staubschutzhüllen für Mikroskope
Die Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Mikroskopabdeckungen sind transparente Abdeckungen aus Vynil, die Mikroskope, Waagen und andere Instrumente vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten schützen. Erhältlich in mehreren Größen.
Marke: Bel-Art™ F24303-0000
32.96 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Decken Sie die Objektträger über dem Gerät ab, wenn es nicht verwendet wird
- In Standardgrößen erhältlich
- Größen (unten x oben x Höhe): Groß: 16 x 11 x 18 Zoll (41 x 28 x 46 cm) und Extragroß: 46 x 38 x 59 cm (19 x 15 x 22 in.)
Spezifikation
Mikroskopabdeckung | |
18 in. | |
16 in. | |
Transparentes Vinyl | |
11 in. |
41 x 28 x 46 cm (16 x 11 x 18 in.) | |
46 cm | |
41 cm | |
L | |
28 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen