Learn More
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) mit Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO9001:2000 -Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
Marke:  Cytiva SH30024.FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10543744
  • 164.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP, ISO 9001:2000
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), mit 2.0 mM L-Glutamin
MEM mit EBSS, L-Glutamin
0,1 μm steril gefiltert
None
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
6 x 500 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium > Mit L Glutamin; 6 x 500 ml