Learn More
Thermographic Measurements Ltd MESSPUNKT 37°C
Ändern Sie die Farbe dauerhaft, um die maximale erreichte Temperatur anzuzeigen. TMC Hallcrest™ Thermax™ Messanzeiger bieten ein schnelles und einfaches Temperaturüberwachungssystem basierend auf einer firmeneigenen Farbwechseltechnologie.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE280D01P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11780949
  • 24.45 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 °C (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
  • Verkauft in Einheiten von 50.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd MESSPUNKT 37°C > Temperature Range: 280°C /536°F
Gekühlt lagern