Learn More
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
65.75 CHF - 181.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Hochstabiler Rand |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Flaschenhalstyp | Weithals |
Form | Konisch |
Beschriftungsfläche | Extra groß mit weißen, quadratischen Markierungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Graduierungsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Graduierungsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12535017
|
Corning™
5100-250 |
250 ml | 18.4 cm | 106 mm | 50 bis 200 ml |
181.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
12565007
|
Corning™
5100-500 |
500 ml | 23.8 cm | 137 mm | 100 bis 500 ml |
120.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12525017
|
Corning™
5100-125 |
125 ml | 14.6 cm | 84 mm | 50 bis 125 ml |
150.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12201408
|
Corning™
5100-1L |
1000 ml | 29.2 cm | 168 mm | 250 bis 1000 ml |
146.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10642091
|
Corning™
5100-2L |
2000 ml | 37.2 cm | 198 mm | 400 bis 1800 ml |
65.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Descrizione
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen.PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für erhöhte Haltbarkeit
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkter Rand für zusätzliche Festigkeit und Beständigkeit gegen Stöße und Brüche
- Ausgezeichnete Wärmeleistung
Specifica
Hochstabiler Rand | |
Weithals | |
Extra groß mit weißen, quadratischen Markierungen | |
Weit |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Wiederverwendbar | |
Unsteril |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.