Learn More
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
Marke:  Corning™ 5100-2L
50.04 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10642091
  • 65.75 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-02-2026
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen.PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
  • Hergestellt aus PYREX™ Borosilikatglas für erhöhte Haltbarkeit
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkte Ränder für zusätzliche Stabilität und Beständigkeit gegen Brüche durch Aufprall
  • Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochstabiler Rand
2000 ml
400 bis 1800 ml
14.6 Zoll
Weithals
1/Packung
Extra groß mit weißen, quadratischen Markierungen
Weit
198 mm
7,79 in.
Borosilikatglas
100 ml
37.2 cm
8/Karton
Konisch
Wiederverwendbar
Unsteril
13
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen > 2 L