Learn More
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
Marke:  Corning™ 5100-250
121.69 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12535017
  • 181.00 CHF / 12 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen.PYREX™ Hochbelastbare Weithals-Erlenmeyerkolben sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und besonders beständig gegenüber chemischen Angriffen. Sie zeichnen sich durch eine robusten verstärkten Rand und eine weite Öffnung aus.
  • Hergestellt aus PYREX™ Borosilikatglas für erhöhte Haltbarkeit
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkte Ränder für zusätzliche Stabilität und Beständigkeit gegen Brüche durch Aufprall
  • Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochstabiler Rand
250 ml
50 bis 200 ml
7,24 in.
Weithals
12/Packung
Extra groß mit weißen, quadratischen Markierungen
Weit
106 mm
4,17 in.
Borosilikatglas
25 ml
18.4 cm
48/Karton
Konisch
Wiederverwendbar
Unsteril
8
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ starkwandige Kolben für Titration und Zellkulturen > 250 ml