Learn More
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas Der Pyrex™ Short Stem Glas-Trichter mit 60° Schüsselwinkeln ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
Marke:  Pyrex 2140/14M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11307944
  • 102.00 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel und 60° Schüsselwinkel ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
  • Trichterwinkel von 60° für passgenaues Filterpapier
  • Hergestellt aus chemisch und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200mm
Pyrex Glas, Borosilikatglas
NF B 35 032
193mm
24mm
345 mm
320 bis 385 mm (Filterpapierformat)
Trichter mit kurzem Stiel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel > Höhe:345mm