Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas
Standardtrichter aus Borosilikatglas Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal als Flüssigkeitstrichter für verschiedene Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ FB56644
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11512433
  • 77.69 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Glatter Glastrichter aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Spezifikation
200 mm
24mm
Borosilikatglas
180mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas > Oben: 200mm Durchm.