Learn More
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas Der Pyrex™ Short Stem Glas-Trichter mit 60° Schüsselwinkeln ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
Marke: Pyrex 2140/12M
44.08 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel und 60° Schüsselwinkel ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
- Trichterwinkel von 60° für passgenaues Filterpapier
- Hergestellt aus chemisch und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
150 mm | |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
NF B 35 032 | |
154 mm |
16 mm | |
270 mm | |
240 bis 270mm (Filterpapierformat) | |
Trichter mit kurzem Stiel |