Learn More
Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff
Erleichtert das Einfüllen von Pulver in Enghalsflaschen. Die Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff liegt flach und stabil auf der Waagschale auf. Erhältlich in 3 Fassungsvermögen.
344.02 CHF - 498.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12651992
|
Pyrex
2115/06M |
10 ml | 100 mm |
498.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12631992
|
Pyrex
2115/02M |
3 ml | 70 mm |
344.02 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11970885
|
Pyrex
2115/04M |
6 ml | 85 mm |
365.65 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Unterstützt die Einbringung von Pulver in Enghalsgefäße.Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff sitzt flach, um Stabilität auf der Waage zu gewährleisten.Erhältlich in 3 Kapazitäten.
- Mit Hohlgriff zur leichteren Einführung des Pulvers in Gefäße mit engem Hals wie Messkolben
- Flacher Boden sorgt für Stabilität auf Waagschale
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Wägeschaufel |