Learn More
Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff
Erleichtert das Einfüllen von Pulver in Enghalsflaschen. Die Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff liegt flach und stabil auf der Waagschale auf. Erhältlich in 3 Fassungsvermögen.
Marke:  Pyrex 2115/06M
353.69 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12651992
  • 498.00 CHF / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützt die Einbringung von Pulver in Enghalsgefäße.Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff sitzt flach, um Stabilität auf der Waage zu gewährleisten.Erhältlich in 3 Kapazitäten.
  • Mit Hohlgriff zur leichteren Einführung des Pulvers in Gefäße mit engem Hals wie Messkolben
  • Flacher Boden sorgt für Stabilität auf Waagschale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Borosilikatglas
100 mm
Wägeschaufel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff > Kapazität: 10 ml