Learn More
Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff
Erleichtert das Einfüllen von Pulver in Enghalsflaschen. Die Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff liegt flach und stabil auf der Waagschale auf. Erhältlich in 3 Fassungsvermögen.
Marke: Pyrex 2115/04M
236.98 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unterstützt die Einbringung von Pulver in Enghalsgefäße.Pyrex™ Schaufel mit hohlem Griff sitzt flach, um Stabilität auf der Waage zu gewährleisten.Erhältlich in 3 Kapazitäten.
- Mit Hohlgriff zur leichteren Einführung des Pulvers in Gefäße mit engem Hals wie Messkolben
- Flacher Boden sorgt für Stabilität auf Waagschale
Spezifikation
6 ml | |
Borosilikatglas | |
85 mm | |
Wägeschaufel |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen