Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse B
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse B mit PTFE-Schlüssel erleichtern dank weißer Emaillegraduierungen das Abmessen von dunklen Lösungen.
Marke:  Pyrex 3295/04
46.78 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12164222
  • 53.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Austauschbare Schließelemente aus PTFE ermöglichen schmierfettfreie Betätigung, mit 1.5 mm Durchmesser
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas
Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel
PTFE
Bürette
ISO 385
820 mm
0.1 ml
Weiß
±0,1 ml
Klasse B
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse B > Fassungsvermögen: 25 ml, Graduierungen: 0.1ml; Toleranz: ± 0.1 ml