Learn More
SGE™ eVol™ Automatisierte analytische Spritze, handgeführt
Verbessert den Arbeitsablauf im Labor
Marke:  SGE™ 2910324
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12957596
  • 261.00 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Evol™ ist die Kopplung von zwei Präzisionsgeräten — eines digital gesteuerten elektronischen Antriebs und einer XCHANGE™-fähigen (zum Patent angemeldet) Analysespritze. Die XCHANGE™-Analysespritzen können einfach und schnell gewechselt werden, sodass sie einzelnen Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden können und gleichzeitig eine Kreuzkontamination der Reagenzien verhindert werden kann.
  • Ein digital gesteuertes Positive-Displacement-Dispensiersystem
  • Programmierbar — ermöglicht anwenderunabhängige Liquid-Handling-Verfahren
  • Einfache Kalibrierung zur Gewährleistung einer präzisen Abgabe
  • Speichert Kalibrierungsfaktoren für bis zu zehn XCHANGE™-Spritzen
  • Benutzeroberfläche mit Touch Wheel
  • Vollfarbbildschirm
Anwendungen:
  • Vorbereitung von Kalibrierstandards
  • Hinzufügen von internen Standards
  • Präzises Spenden nicht wässriger Flüssigkeiten
  • Probenverdünnung
Spezifikation
Spezifikation
25 G
0.32 mm
0.63 mm
eVol Analysespritze
500 μl
Kegel
0.012 Zoll
0,024 in.
1,96 in.
3/Pckg.
50 mm
eVol Automatisierte Spritze
Name des Produkts
SGE™ eVol™ Automatisierte analytische Spritze, handgeführt > Elektronische Spritze; 500 μl; 0.32 mm ID; abgeflachte Spitze