Learn More
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
65.26 CHF - 414.24 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E714 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Spitzenform | Rund |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Farbe | Negative Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Farbe | Negative Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10150163
|
Corning™
7078-1N |
1 ml | 0.1 ml | Gelb | 0,2 ml |
347.29 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10242513
|
Corning™
7078-2N |
2 ml | 0.01 ml | Grün | 0,2 ml |
275.38 CHF
700 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10353423
|
Corning™
7078-1CN |
1 ml | 0.01 ml | Gelb | 0,2 ml |
339.62 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11986978
|
Corning™
7078-1CN |
1 ml | 0.01 ml | Gelb | 0,2 ml |
170.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11303755
|
Corning™
7078-5N |
5 ml | 0.1 ml | Blau | 1 ml |
414.24 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11926988
|
Corning™
7078-10N |
10 ml | 0.1 ml | Orange | 2 ml |
168.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13053093
|
Corning™
7078-10N |
10 ml | 0.1 ml | Orange | 2 ml |
65.26 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10588593
|
Corning™
7078-10N |
10 ml | 0.1 ml | Orange | 2 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
- Steril
- Kalibriert “auf Volumenangabe” (TD) mit Ausblasen
- Für Anwender größerer Volumen entwickelt
- Negative Graduierungen
- Feuerpolierte Spitzen für gratfreie, gleichmäßige Durchflussraten
- Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
- Für einfache Größenermittlung ist die ISO-Farbcodierung direkt auf den Aufreißstreifen aufgedruckt
Bestellinformation
Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
Spezifikation
ASTM E714 | |
Steril | |
Rund | |
Serologische Pipette |
Borosilikatglas | |
Ja | |
290 mm |