Learn More
Pyrex™ Kulturröhrchen mit rundem Boden aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss
Dank PBT-Schraubverschlüssen und PTFE-beschichteter Gummischeibe optimal für Kulturarbeiten geeignet. Pryex™ Kulturröhrchen sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar.
419.00 CHF - 1200.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial Phenolharz
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit Ideal für Kulturarbeiten
Enthält Schraubverschluss
Auskleidungsmaterial PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10004654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/26MP
11 mL 100 mm
651.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12505077
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/04MP
14 ml 125 mm
656.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11940955
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/30MP
19 ml 160 mm
486.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11307824
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/32MP
15 ml 100 mm
507.52 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11317824
Unterlagen ansehen
Pyrex
1636/34MP
28 ml 180 mm
431.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10297774
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/42MP
36 ml 100 mm
1200.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11327824
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/38MP
40 ml 200 mm
473.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10044604
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/24MP
9 ml 100 mm
434.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10400105
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/44MP
70 ml 200 mm
636.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10125144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/10MP
50 ml 200 mm
523.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10422205
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1636/36MP
20 ml 100 mm
419.00 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Kulturarbeiten mit PBT-Schraubverschlüssen und PTFE-beschichteten Gummischeiben. Pyrex™ Kulturröhrchen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, damit Ihre Erfordernisse erfüllt werden.
  • Ideal für die Arbeit mit Kulturen
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Hohe Beständigkeit gegen Wassereintritt verhindert Auslaugung von Kontaminanten, die Änderungen des pH-Werts bewirken kann
  • Schraubverschlüsse aus Phenol mit Gummischeiben mit Auskleidung aus inertem PTFE
  • Kappe widerstandsfähig gegen wiederholte Sterilisierungszyklen mit trockener Hitze und Dampf (121 °C für zwei Stunden)
Spezifikation
Spezifikation
Phenolharz
Ideal für Kulturarbeiten
PTFE
Schraubverschluss
Borosilikatglas
Schraubverschluss
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Kulturröhrchen mit rundem Boden aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss