Learn More
Pyrex™ Kulturröhrchen mit rundem Boden aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss
Dank PBT-Schraubverschlüssen und PTFE-beschichteter Gummischeibe optimal für Kulturarbeiten geeignet. Pryex™ Kulturröhrchen sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar.
Marke:  Pyrex 1636/34MP
399.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11317824
  • 431.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal für Kulturarbeiten mit PBT-Schraubverschlüssen und PTFE-beschichteten Gummischeiben. Pyrex™ Kulturröhrchen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, damit Ihre Erfordernisse erfüllt werden.
  • Ideal für die Arbeit mit Kulturen
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Hohe Beständigkeit gegen Wassereintritt verhindert Auslaugung von Kontaminanten, die Änderungen des pH-Werts bewirken kann
  • Schraubverschlüsse aus Phenol mit Gummischeiben mit Auskleidung aus inertem PTFE
  • Kappe widerstandsfähig gegen wiederholte Sterilisierungszyklen mit trockener Hitze und Dampf (121 °C für zwei Stunden)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phenolharz
180 mm
Ideal für Kulturarbeiten
PTFE
Autoklavierbar
Schraubverschluss
28 ml
Pyrex Borosilikatglas
Schraubverschluss
18 mm
18 mm