Learn More
Pyrex™ Kulturröhrchen mit rundem Boden aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss
Dank PBT-Schraubverschlüssen und PTFE-beschichteter Gummischeibe optimal für Kulturarbeiten geeignet. Pryex™ Kulturröhrchen sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar.
Marke: Pyrex 1636/10MP
496.85 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal für Kulturarbeiten mit PBT-Schraubverschlüssen und PTFE-beschichteten Gummischeiben. Pyrex™ Kulturröhrchen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, damit Ihre Erfordernisse erfüllt werden.
- Ideal für die Arbeit mit Kulturen
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Hohe Beständigkeit gegen Wassereintritt verhindert Auslaugung von Kontaminanten, die Änderungen des pH-Werts bewirken kann
- Schraubverschlüsse aus Phenol mit Gummischeiben mit Auskleidung aus inertem PTFE
- Kappe widerstandsfähig gegen wiederholte Sterilisierungszyklen mit trockener Hitze und Dampf (121 °C für zwei Stunden)
Spezifikation
Phenolharz | |
200 mm | |
Ideal für Kulturarbeiten | |
PTFE | |
Autoklavierbar | |
Schraubverschluss |
50 ml | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Schraubverschluss | |
22 mm | |
22 mm |