Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sauerstoffmonitor für das Handschuhfach mit einem Sensor mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren
Entwickelt für kleine Gehäuse oder Vakuumumgebungen mit Stickstoff oder Kryotechnik. Zu den Monitorstandorten gehören Pharmazeutika, Halbleiter, Krankenhäuser, Universitäten und Labore. Der Monitor bleibt in inerten Umgebungen bis zu 0 % Sauerstoff genau.
Marke: PureAire Monitoring Systems, Inc. 99142
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Überdurchschnittlich lange Lebensdauer des Sensor von mehr als 10 Jahren
- Zwei-Alarm-Sollwerte für 19,5 % und 18,0 %
- Integrierter akustischer Alarm mit 90 db
- Digitale Anzeige und 4–20 mA Analogausgang
- Handschuhfach-Wandhalterung
Vorteile von PureAire
- Als Branchenführer in der Sauerstoffüberwachung und Gasdetektion widmet sich PureAire der Sicherheit unserer Kunden und der Kunden, die sie bedienen, indem sie Monitore herstellen, die langlebig, innovativ und zuverlässig sind.
Was ist ein O2-Monitor?
- Der Air Check O2-Mangel-Monitor ist für die kontinuierliche Überwachung von Bereichen konzipiert, in denen niedrige Sauerstoffkonzentrationen überwacht werden müssen.
Installation. Plug-in-fähig.
- Der Monitor wird sofort einsatzbereit geliefert. Befestigen Sie das Gerät einfach am Fach, und schließen Sie es an. Der Monitor beginnt nach einem Startvorgangs von 4 Minuten mit der Probenahme von Sauerstoffkonzentrationen. Die Werte für den Gasgehalt werden auf dem Bildschirm für einfachen Zugriff und Sichtbarkeit deutlich angezeigt.
Certifications
CE-Zeichen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
CE | |
76 mm | |
3,15 in. | |
0 – 95 % | |
-40 bis 55 °C | |
2 Jahre nach ETD | |
0,5 kg | |
130 mm |
3 in. | |
3 x 5,125 x 3,15 in. | |
80 mm | |
-40 bis +134 °F | |
24V | |
1,1 lb. | |
5,125 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sauerstoffmonitor für das Handschuhfach mit einem Sensor mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren > Für Handschuhfach
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur