Learn More
Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungen aus PVDF
Der Anschluss der Schläuche erfolgt über Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungen aus PVDF – diese Winkelverbinder aus speziellem PVDF-Kunststoff gewährleisten höchste Reinheit und Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen.
8.90 CHF - 18.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchverbinder |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PVDF |
Verpackungsmenge | 10/Packung; 20/Scale |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10605611
|
Buerkle™
8713-0004 |
3 bis 5 mm |
8.90 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10156360
|
Buerkle™
8713-0006 |
5 bis 7 mm |
9.80 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11842313
|
Buerkle™
8713-0008 |
7 bis 9 mm |
10.15 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10117831
|
Buerkle™
8713-0010 |
9 bis 11 mm |
12.25 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10438431
|
Buerkle™
8713-0012 |
11 bis 13 mm |
14.70 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10668222
|
Buerkle™
8713-0014 |
13 bis 15 mm |
18.05 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Zylindrischer Winkelschlauchverbinder.- PVDF
- Temperaturbeständig bis max. +160 °C
- Sehr beständig gegen Chemikalien
- Sterilisierbar
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Autoklavierbar | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch L | |
160 °C |
EU-Lebensmittel, RoHS | |
PVDF | |
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig | |
Durchsichtig |