Learn More
Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungen aus PVDF
GREENER_CHOICE
Der Anschluss der Schläuche erfolgt über Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungen aus PVDF – diese Winkelverbinder aus speziellem PVDF-Kunststoff gewährleisten höchste Reinheit und Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen.
Marke:  Buerkle™ 8713-0008
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11842313
  • 10.15 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zylindrischer Winkelschlauchverbinder.
  • PVDF
  • Temperaturbeständig bis max. +160 °C
  • Sehr beständig gegen Chemikalien
  • Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
PVDF
10/Packung; 20/Scale
Zylindrisch L
160 °C
Autoklavierbar
7 bis 9 mm
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
Durchsichtig
Schlauchverbinder