Learn More
Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungen aus PVDF
GREENER_CHOICE
Der Anschluss der Schläuche erfolgt über Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungen aus PVDF – diese Winkelverbinder aus speziellem PVDF-Kunststoff gewährleisten höchste Reinheit und Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen.
Marke:  Buerkle™ 8713-0012
12.77 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10438431
  • 14.70 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zylindrischer Winkelschlauchverbinder.
  • PVDF
  • Temperaturbeständig bis max. +160 °C
  • Sehr beständig gegen Chemikalien
  • Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar
11 bis 13 mm
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
Durchsichtig
Schlauchverbinder
PVDF
10/Packung; 20/Scale
Zylindrisch L
160 °C